Přejít k obsahu
693057
(S)-BINAP
Synonyma:
(S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, (S)-(−)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl, (S)-(−)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (S)-(−)-BINAP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(C6H5)2PC10H6-]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
622.67
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
5321443
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystals
Quality Segment
optical activity
[α]20/D -222, c = 0.5 in benzene
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
238-240 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Enantioselective and diastereoselective unpoled carbonyl allylation
  • Syntehsis of organophophine oxides as anittumor agents
  • SN2 halogenation of hydroxy groups
  • Synthesis of BINAP complexes
  • Studies of conformational flexibility of BINAP chelates
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)