778184
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
mass shift
M+1
SMILES string
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)