Přeskočit na
A7502
DL-Alanine
≥99% (HPLC)
Synonyma:
(±)-2-Aminopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 650,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.09
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-126-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720250
MDL number:
4 650,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
289 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-Alanine, a racemic mixture of D- and L-alanine, is used as a model reagent for development of amino acid racemic resolution techniques. DL-Alanine is used in mixed ligand (chelate) studies with transition metals such as Cu(II), Zn(ll) and Cd(ll).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
146064H7750L8000
L-Leucine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-Leucine
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
0.5 M HCl: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
289 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
273 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Alanine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)