Hlavní dokumenty
774480
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
96%
Synonyma:
6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H6FNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
113-120 °C
functional group
aldehyde
fluoro
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H6FNO/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-13)12-10/h1-6H
InChI key
JDQMJKKGPXPPOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)