Merck
334251
2-Quinolinecarboxaldehyde
97%
Synonyma:
2-Formylquinoline, 2-Quinolinecarbaldehyde, 2-Quinolylaldehyde, 2-Quinolylcarbaldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.17
EC Number:
226-804-3
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
70-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11-9/h1-7H
InChI key
WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Quinolinecarboxaldehyde was used in the preparation of:
  • 3-(2-quinolyl)-1-phenyl-2-propenone via rapid, tandem aldol-Michael reactions with the lithium, sodium and potassium enolates of acetophenone
  • imine-type ligands
  • sugar-quinoline fluorescent sensor for the detection of Hg2+ in natural water
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)