Hlavní dokumenty
644684
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
30-34 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-3H,1H3
InChI key
OCOCVXUEFWNRJU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)