Hlavní dokumenty
768537
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyma:
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC6H10O5
Molekulová hmotnost:
175.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+1
SMILES string
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
InChI key
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)