Přejít k obsahu
704334
2-Ketoglutaric acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyma:
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.09
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
114-117 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ketoglutaric acid-1-13C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)