Hlavní dokumenty
748773
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Synonyma:
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.472
density
1.162 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F
flash_point_c
104.4 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.