Přeskočit na
M50834
1-Methylimidazole
greener alternative
Ekologičtější alternativa
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
N-Methylimidazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
774,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 560,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C3H3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-484-7
Beilstein/REAXYS Number:
105197
MDL number:
774,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
977 °F
expl. lim.
15.7 %
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Find details here.
Application
Co-catalyst for copper-catalyzed, greener oxidation of alcohols under aerobic conditions.
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
536040746177901434
MIBA 96%
Sigma-Aldrich
746177
MIBA
description
ReagentPlus®, 99%
description
97%
description
96%
description
≥99%, anhydrous
assay
99%
assay
97%
assay
96%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
solid
form
crystals
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
−6 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
202-207 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylimidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
616-47-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does this product come with a sureseal?
    1 answer
    1. This product is not packaged with SureSeal. Please see packaging detail below:
      M50834-100G: This SKU is packaged in a 100 milliliter glass amber bottle with a red polypropylene cap.
      M50834-500G: This SKU is packaged in a 500 milliliter glass amber bottle with a red polypropylene cap lined with high density polyethylene.
      M50834-3KG: This SKU is packaged in a 4 Liter glass amber bottle with a red polypropylene cap lined with Teflon.
      Please refer to product 336092, 1-Methylimidazole, ≥99%, purified by redistillation, which is packaged with Sure/Seal closures.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/336092
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers