Doporučené produkty
assay
97%
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow (typical)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChI key
XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?