Hlavní dokumenty
679720
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
248-252 °C (D)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)