Přejít k obsahu
108138
Benzenesulfonyl chloride
99%
Synonyma:
Phenylsulfonyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5SO2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39092406
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-636-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
606926
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.04 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble, cold water: insoluble, diethyl ether: soluble
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzenesulfonyl chloride is prepared by reaction of benzene and chlorosulfonic acid or from the sodium salt of benzenesulfonic acid and PCl5 or POCl3. It reacts with Grignard reagent from N-unsubstituted indoles to form oxindoles or substituted indoles. Benzenesulfonyl chloride is the derivatization reagent for the determination of various amines in waste water and surface water at the sub-ppb level by gas chromatography-mass spectrometry.
Application
Benzenesulfonyl chloride may be used to develop fast, accurate and reproducible method for thiamine assay in different food products. It is useful reagent for preparing α-disulfones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzenesulfonyl chloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
260.6 °F
flash_point_c
127 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)