Hlavní dokumenty
731080
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methoxyaniline
97%
Synonyma:
3-Fluoro-2-methoxybenzenamine, 3-Fluoro-2-methoxyphenylamine, 3-Fluoro-o-anisidine
About This Item
Lineární vzorec:
FC6H3(OCH3)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531
density
1.172 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
COc1c(N)cccc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
100 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)