Přejít k obsahu
A88204
m-Anisidine
97%
Synonyma:
3-Aminoanisole, 3-Methoxyaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
123.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-651-4
Beilstein/REAXYS Number:
386119
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.581 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Anisidine is used in:
  • The synthesis of N-substituted-3-chloro-2-azetidinones, which are potential anthelmintic agents.
  • Rhodium-catalyzed synthesis of indoles and copper-catalyzed synthesis of benzimidazoles.
  • In the preparation of azocalix[4]arene dyes.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)