Merck
516805
4,4′-Oxydianiline
97%
Synonyma:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O(C6H4NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-977-0
Beilstein/REAXYS Number:
475735
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
10 mmHg ( 240 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Oxydianiline can be used as a reactant to synthesize:
  • Aramides via polycondensation with aromatic dicarboxylic acids.
  • Azomethine bisphenols by reacting with aromatic aldehydes, which can be used to synthesize polyazomethines by the oxidative polycondensation in the presence of NaOCl as an oxidant.
  • Polyguanamines by the chemoselective polycondensation with 2-amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine in the presence of potassium carbonate as a base.
It can also be used for the functionalization of carbon nanotubes, which can react with terminal dianhydrides to synthesize polyimide aerogels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Oxydianiline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
426.2 °F - closed cup
flash_point_c
219 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
101-80-4
CAS No.
101-80-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)