Key Documents
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D3H30NO4
Molekulová hmotnost:
318.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0% (LC-MS)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)