728098
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
mp
132-136 °C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
InChI key
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c