Přejít k obsahu
123463
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, predominantly cis
95%
Synonyma:
Hexahydrophthalic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
201-604-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
158 °C/17 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI key
MUTGBJKUEZFXGO-OLQVQODUSA-N
General description
Predominantly cis 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (HHPA) is a cyclic anhydride that can be used for a variety of applications such as: plasticizer, rust inhibitor, and a curing agent for epoxy based resins.
Application
HPPA, in combination with triethaylamine (TEA), can be used as a polymerization initiator in the preparation of polyester based resins. It can also be used as a hardener to cure 1,4-butanediol diglycidyl ether which can be used as an epoxy based system for electronic devices.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
85-42-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)