Přejít k obsahu
136891
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Synonyma:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-308-7
Beilstein/REAXYS Number:
82341
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
flakes
mp
97-103 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
InChI key
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
Application
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride (THPA) can be used as:
  • A curing agent for epoxides.
  • A chemical modifier in the modification of polystyrene via Friedel-Crafts acylation for enhancing the thermal stability of the polymer.
  • A reactant for the synthesis of cis-tetrahydroisoindole-1,3-dione derivatives and cyclic diimides.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
312.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
156 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)