Merck
8.20365
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Synonyma:
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10O3
Molekulová hmotnost:
154.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
236-086-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
395 °C (DIN 51794)
potency
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
transition temp
flash point 152 °C
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
InChI key
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13149-00-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
820365010004022536457383
820365100004022536457390