Hlavní dokumenty
724882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-hydroxy-1-indanone
97%
Synonyma:
4-Bromo-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H7BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
227.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
144-148 °C
functional group
bromo
ketone
SMILES string
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
InChI key
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)