Merck
T19003
α-Tetralone
97%
Synonyma:
alpha-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-460-6
Beilstein/REAXYS Number:
607374
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp
2-7 °C (lit.)
density
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)