Hlavní dokumenty
B10587
Sigma-Aldrich
1-Benzosuberone
99%
Synonyma:
6,7,8,9-Tetrahydro-5-benzocycloheptenone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
160.21
Beilstein/REAXYS Number:
636823
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c12-11-8-4-2-6-9-5-1-3-7-10(9)11/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2
InChI key
KWHUHTFXMNQHAA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)