Přejít k obsahu
393304
Ethyl 7-bromoheptanoate
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Br(CH2)6CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
249-883-6
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29 °C (lit.)
density
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCCBr
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
InChI key
OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 7-bromoheptanoate is a bromoester. It is used as an alkylating agent for organic compounds. It participates in the synthesis of ω-chain shortened prostaglandins.
Application
Ethyl 7-bromoheptanoate may be used in the following studies:
  • As a starting material in the synthesis of benzyl 7-iodoheptanoate.
  • As one of the reactant in the synthesis of diethyl 7,7′-(2,5-diiodo-1,4-phenylene)bis(oxy)diheptanoate.
  • As one of the reagent in the synthesis of CarnDOD-7C, a carnitine-derived nitrone.
  • As an alkylating agent in the alkylation of ethyl 3-oxoglutarate to form 2-(6-ethoxycarbonylhexyl)-3-oxoglutarate.
  • Synthesis of 1-substituted cyclopentadiene by alkylating lithium cyclopentadienide.5
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)