Hlavní dokumenty
722278
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7IO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
107-112 °C
functional group
aldehyde
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)