Hlavní dokumenty
642401
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Lineární vzorec:
IC6H3(CH3)CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
243.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
55-58 °C (lit.)
functional group
iodo
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)