Hlavní dokumenty
721174
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Synonyma:
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H30N2Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
369.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512
density
1.164 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Tributylstannyl)pyrimidine is an organotin compound used in Stille coupling reaction. This can be used as one of the precursors in the synthesis of 2-aminopyridine oxazolidinones as potent and selective tankyrase (TNKS) inhibitors and the synthesis of canagliflozin, a novel inhibitor for sodium-dependent glucose cotransporter.
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
C-Glucosides with heteroaryl thiophene as novel sodium-dependent glucose cotransporter 2 inhibitors.
Koga Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21(17), 5561-5572 (2013)
The Stille Reaction
Farina V, et al.
Org. React. (1997)
Structure-based design of 2-aminopyridine oxazolidinones as potent and selective tankyrase inhibitors.
Huang H, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 4(12), 1218-1223 (2013)
Catalytic Intermolecular Pauson? Khand-Type Reaction: Strong Directing Effect of Pyridylsilyl and Pyrimidylsilyl Groups and Isolation of Ru Complexes Relevant to Catalytic Reaction.
Itami K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(35), 11058-11066 (2004)
Jesus Ivan Solares-Pascasio et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(4) (2021-03-07)
Salvia amarissima Ortega was evaluated to determinate its antihyperglycemic and lipid profile properties. Petroleum ether extract of fresh aerial parts of S. amarissima (PEfAPSa) and a secondary fraction (F6Sa) were evaluated to determine their antihyperglycemic activity in streptozo-cin-induced diabetic (STID)