Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 910,00 Kč 1 432,50 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 180,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
368.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
85%
1 432,50 Kč
Ceníková cena1 910,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
85%
density
1.137 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block in an efficient, palladium-catalyzed synthesis of 2-pyridylazaazulene, a bidentate ligand showing pH and cationic-metal dependent emission spectra.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 85% | description 95% | description 97% | description 98% |
| assay 85% | assay 95% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.137 g/mL at 25 °C | density 1.164 g/mL at 25 °C | density 1.175 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.131 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
75.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
23.9 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?