Přejít k obsahu
414506
2-(Tributylstannyl)furan
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H30OSn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
90 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccco1
InChI
1S/C4H3O.3C4H9.Sn/c1-2-4-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
118486-94-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)