Merck
SML2804
Dapagliflozin
≥98% (HPLC), powder, SGLT2 inhibitor
Synonyma:
(1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, BMS 512148, BMS-512148
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H25ClO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
408.87
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Dapagliflozin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D (+7.0° to +13.0°, c = 0.2 in methanol)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(C=C1)CC2=C(C=CC([C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)=C2)Cl
InChI
1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
JVHXJTBJCFBINQ-ADAARDCZSA-N
Biochem/physiol Actions
Dapagliflozin (BMS-512148) is an orally active, potent and selective renal sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2; SLC5A2) inhibitor (human/rat SGLT2 IC50 = 1.1/3 nM vs. human/rat SGLT1 IC50 = 1.39/0.6 μM; R-methyl-D-glucopyranoside (AMG) uptake assay with respective CHO transfectants). Dapagliflozin reduces blood glucose levels (by 55% in streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemic rats 5 hrs post 0.1 mg/kg p.o.) by preventing the renal glucose reabsorption process and promoting glucose excretion in urine with good pharmacokinetic properties and oral availability (84% in rats and 83% in dogs, respectively, post 1 mg/kg and 6.6 mg/kg p.o.) in vivo.
Orally active, potent and selective renal sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2; SLC5A2) inhibitor with blood sugar-lowering efficacy in vivo.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)