Key Documents
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
Synonyma:
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H13NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.32
Beilstein/REAXYS Number:
2115660
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.5% (HPLC)
99%
form
powder
mp
108-115 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
Inchi Key
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c