466123
Phosphoric acid
crystalline, ≥99.999% trace metals basis
Synonyma:
Orthophosphoric acid
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.999% trace metals basis
form
crystalline
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
41-44 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.830 g/mL at 25 °C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, palivové články a superkondenzátory jsou založeny na elektrochemické výrobě energie. Pochopte jejich fungování a rozdělení přenosu elektronů a iontů.