Přejít k obsahu
104094
Piperidine
99%, ReagentPlus®
Synonyma:
Hexahydropyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
85.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-813-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102438
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Piperidine, ReagentPlus®, 99%
Quality Segment
vapor density
2.94 (vs air), 3 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: miscible(lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperidine can be prepared either by nickel catalyzed hydrogenation of pyridine or by cobalt catalyzed hydrogenolysis of tetrahydrofurylamine It forms adducts with α,β,γ,δ-tetraphenylporphyriniron(II) and protoporphyriniron(II). Mossbauer spectra of these adducts have been evaluated. It constitutes the skeleton of various alkaloids. Its chemical reactivity has been discussed.
Application
Piperidine may be employed as protective and structure-directing agent in the post synthesis of MCM (Mobil Composition of Matter)-49 zeolites.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-89-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)