705330
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Synonyma:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
97 atom % D
Quality Level
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?