Hlavní dokumenty
701246
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H3BrN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
227.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
116-120 °C
functional group
bromo
nitrile
nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI key
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)