CDS003264
5-bromo-2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
Brc1cnc(nc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C8H11BrN4/c9-7-5-11-8(12-6-7)13-3-1-10-2-4-13/h5-6,10H,1-4H2
InChI key
YHWLBBPOKRHVAR-UHFFFAOYSA-N