701211
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
95%
Synonyma:
(2,4-Pentanedionato)bis(ethylene)rhodium, Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κO,κO′)rhodium, Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium
About This Item
Doporučené produkty
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI key
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Související kategorie
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?