Merck
14694
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Synonyma:
Rhodium(I) tetrafluoroborate 1,5-Cyclooctadiene complex
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H24BF4Rh
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
406.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
composition
carbon content, 45.7-49.0%
Quality Segment
reaction suitability
core: rhodium, reagent type: catalyst
mp
~190 °C (dec.)
SMILES string
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Rhodium complex employed for preparing cationic COD-Rh complexes with phosphine ligands, e.g. for enantioselective hydrogenation; Hydrosilylation
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)