Hlavní dokumenty
694428
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H9NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
180-185 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)