Přeskočit na
691437
4-Amino-2-methylbenzoic acid
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
2 240,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
160-165 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
631531643513340871
description
95%
description
97%
description
97%
description
95%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
95%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
160-165 °C
mp
204-208 °C (lit.)
mp
239-243 °C (lit.)
mp
206 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)