Hlavní dokumenty
665851
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)benzoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
122-126 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)