Hlavní dokumenty
691429
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-methoxybenzoic acid
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H9NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)