Hlavní dokumenty
685208
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-iodoaniline
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H5ClIN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
253.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
40-44 °C
functional group
chloro
iodo
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1I
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
FEOMAFDDLHSVMO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)