Merck
I7004
2-Iodoaniline
98%
Synonyma:
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
IC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.02
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-426-0
Beilstein/REAXYS Number:
2204899
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
55-58 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI key
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)