Hlavní dokumenty
684864
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5HCl2F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.475
density
1.609 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-2(5(8,9)10)1-11-4(7)12-3/h1H
InChI key
IDRUEHMBFUJKAK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.9 °F
flash_point_c
93.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)