A48601
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H3Cl2N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.99
Beilstein/REAXYS Number:
118454
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?