Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 976,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 280,00 Kč 960,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-447-8
Beilstein/REAXYS Number:
509929
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
976,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
2-Methoxybenzoic acid was used as internal standard during quantification of free and conjugated salicylic acid in tomato (Lycopersicon esculentum) cells by HPLC. It was also employed in the synthesis of pthalides.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description 98% | description analytical standard | description ReagentPlus®, 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay - | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form - | form - |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 19.3-19.5 °C (lit.) | mp 182-184 °C (±0.3°C), 182-185 °C (lit.) | mp 182-185 °C (lit.) |
| product line ReagentPlus® | product line - | product line - | product line ReagentPlus® |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxybenzoic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
291.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
144 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?