Hlavní dokumenty
663018
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetylene
Neat, 97%
Synonyma:
Ethynylcyclopropane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
66.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.429
bp
51 °C
density
0.781 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CC1CC1
InChI
1S/C5H6/c1-2-5-3-4-5/h1,5H,3-4H2
InChI key
NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)