Přejít k obsahu
244392
3,3-Dimethyl-1-butyne
98%
Synonyma:
tert-Butylacetylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CC≡CH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
82.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-035-3
Beilstein/REAXYS Number:
1697100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
7.88 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.374 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.667 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C#C
InChI
1S/C6H10/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
InChI key
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3-Dimethyl-1-butyne was used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
-21.1 °F
Bod vzplanutí (°C)
-29.5 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)